Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12 - UK con dispensador de rollos y paquete para laboratorios de Brady Workstation
Click to view available options
Descripción:
Con cortador, desbobinador y software
Con desbobinador y software
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- La impresora de etiquetas Brady BBP™12 es una impresora básica de sobremesa de transferencia térmica compacta, fiable y asequible
- Ideal para clientes de los mercados de sistemas eléctricos, voz y datos, laboratorio y electrónica especializada que requieren una impresión de bajo volumen en muchos materiales diferentes.
- Permite imprimir etiquetas, cintas marcadoras de cables, fundas y mucho más.
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Color LCD |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Anchura (métrico) | 202.00 mm |
| Altura (métrico) | 173.00 mm |
| Fondo (métrico) | 258.00 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 258.00 x 202.00 x 173.00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Descripción | Con desbobinador y software |
| Incluye | Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and Brady Workstation Laboratory ID Suite |
| Velocidad de impresión | 101.60 mm/s |
| Mostrar más |