Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12 - UK con dispensador de rollos y paquete para laboratorios de Brady Workstation
Código de producto. 17117011
Click to view available options
Descripción:
Con cortador, desbobinador y software
Con desbobinador y software
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17117011
Marca: Brady™ 306868
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una impresora básica de sobremesa de transferencia térmica compacta, fiable y asequible.
  • La impresora de etiquetas Brady BBP™12 es una impresora básica de sobremesa de transferencia térmica compacta, fiable y asequible
  • Ideal para clientes de los mercados de sistemas eléctricos, voz y datos, laboratorio y electrónica especializada que requieren una impresión de bajo volumen en muchos materiales diferentes.
  • Permite imprimir etiquetas, cintas marcadoras de cables, fundas y mucho más.
  • La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de pantalla Color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 202.00 mm
Altura (métrico) 173.00 mm
Fondo (métrico) 258.00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 258.00 x 202.00 x 173.00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Con desbobinador y software
Incluye Unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and Brady Workstation Laboratory ID Suite
Velocidad de impresión 101.60 mm/s
Resolución 300 ppp
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor
Alternate Part Number BBP12-UK-U-LABS