Learn More
Velp Scientifica™ Extractor con disolventes semiautomático de la serie SER 148
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Descripción:
3 posiciones, 500 W
6 posiciones, 950 W
Longitud (métrico):
480 mm
700 mm
Anchura (métrico):
480 mm
700 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Supera al extractor Soxhlet normal
- Hasta 5 veces más rápido que el Soxhlet tradicional (disolvente caliente frente a disolvente frío)
- Bajo consumo de disolvente (hasta 75 %)
- Coste reducido por análisis
- Variedad y conveniencia
- Seleccione entre los 29 programas vacíos a bordo
- Hay dos modelos disponibles para igualar la carga de muestras
- SER 148/3, sistema de extracción con disolventes de 3 posiciones
- SER 148/6, sistema de extracción con disolventes de 6 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 30 a 100 ml |
| Descripción | 6 posiciones, 950 W |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 620 mm |
| Longitud (métrico) | 700 mm |
| Anchura (métrico) | 700 mm |
| Peso (métrico) | 40 kg |