Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer Datacom Kit
Código de producto. 15582000
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de impresora de etiquetas para Reino Unido
Kit de impresora de etiquetas para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15582000 Kit de impresora de etiquetas para Reino Unido cada uno
15572000 Kit de impresora de etiquetas para la UE cada uno
2 options
Código de producto. 15582000
Marca: Brady™ 195819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides everything necessary for data and telecommunications wire and cable identification needs. Brady™ BBP12 Label Printer Datacom Kit is ideal for customers who require low volume printing on different types of materials.
Kit includes:
  • BBP12 Thermal Transfer Label Printer
  • Unwinder
  • USB Cable and power cord
  • Product CD, Quick Start Guide, and  LabelMark Pro CD
  • Nylong cloth thermal transfer printer labels
  • Self-laminating vinyl thermal transfer printer labels
  • BradyBondz™ satin polyester thermal transfer printer labels
  • Black 6000 Series hallogen free thermal transfer printer ribbon (110 x 70mm)
    • Black 4900 Series thermal transfer printer ribbon (65 x 70mm)
    • Black 7950 Series thermal transfer printer ribbon (65 x 70mm)
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora de etiquetas para Reino Unido
Tipo de pantalla Color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 202 mm
Altura (métrico) 173 mm
Fondo (métrico) 258.00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Printer: 258 x 202 x 173 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción BBP12 Label printer 300 dpi - Datacom Kit - UK
Incluye BBP12 Thermal Transfer Label Printer, Unwinder, USB Cable and power cord, Product CD, Quick Start Guide, and LabelMark Pro CD, Nylong cloth thermal transfer printer labels, self-laminating vinyl thermal transfer printer labels, BradyBondz™ satin polyester thermal transfer printer labels, Black 6000 Series hallogen free thermal transfer printer ribbon, Black 4900 and 7950 Series thermal transfer printer ribbon
Idiomas Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 64 MB
Velocidad de impresión 100 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Compatible with CodeSoft, LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use
Tipos de conector Serie, USB, Ethernet
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 a 40 °C
Peso (métrico) 2.5 kg
Certificaciones/conformidad UL; cUL; CE; RoHS; EAC
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor (UK)
Tensión 110 - 220 V