missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBOX1 Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17544732
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17544732 30 μL 30 microlitros
17524732 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17544732

Marca: Origene Technologies TA505788S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BBOX1 Monoclonal antibody specifically detects BBOX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno BBOX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica BBOX1
N.º de referencia del gen O75936
Alias de gen AI874739; BBH; BBOX; Bbox1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1; butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase 1 (gamma-butyrobetaine hydroxylase); gamma-BBH; Gamma-butyrobetaine dioxygenase; gamma-butyrobetaine hydroxylase; gamma-butyrobetaine hydroxylase 1; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase; gamma-butyrobetaine,2-oxoglutarate dioxygenase 1; G-BBH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BBOX1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8424
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.