Learn More
BD Medio preparado en placas BBL™: Candida CHROMagar™
Descripción
- El medio para Candida BBL™ CHROMagar™ es un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de hongos.
- Con la inclusión de sustratos cromogénicos en el medio, las colonias de C. albicans, C. tropicalis y C. krusei producen diferentes colores, lo que permite la detección directa de estas especies de levaduras en la placa de aislamiento.
- Las colonias de C. albicans aparecen de color verde claro a medio.
- Las colonias de C. tropicalis aparecen de color azul verdoso a azul metálico.
- Las colonias de C. krusei aparecen de color rosa ligero con un borde blanquecino.
- Otras especies de levaduras pueden desarrollar su color natural (crema) o aparecer rosa o de color claro a malva oscura.
- Una ventaja adicional del medio es la fácil detección de cultivos de levaduras mixtas debido a su aparición en colonias en diferentes colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Beige |
| País de origen | EE. UU. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de medios | Candida CHROMagar™ |
| Formulación | 10,0 g/l de cromopeptona, 20,0 g/l de glucosa, 2,0 g/l de mezcla de cromógenos, 0,5 g/l de cloranfenicol, 15,0 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Hongos de levaduras y hongos filamentosos y diferenciación de las cepas de Candida. |
| N.° por paquete | 20 |
| Tipo de empaquetado | Placa |