Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar de soja con lecitina y polisorbato 80
Descripción
Para la detección de microorganismos en superficies desinfectadas con compuestos de amonio cuaternario
Certifications
CE, CCAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de soja con lecitina y polisorbato 80 |
| Tipo de producto | Agar de soja con lecitina y polisorbato 80 |
| Formulación | 15 g/l de digestión pancreática de caseína, 5 g/l de digestión papaína de soja, 5 g/l de cloruro sódico, 0,7 g/l de lecitina, 0,5 g/l de polisorbato 80, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección y enumeración de microorganismos presentes en superficies de importancia sanitaria |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 5 lb |