Learn More
BD Medio BBL™ CTA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Medio de cultivo CTA con dextrosa |
| Formulación | 0,5 g/l de L-cistina, 20 g/l de digerido pancreático de caseína, 2,5 g/l de agar, 5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de sulfito de sodio, 0,017 g/l de rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mantener el crecimiento de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 8 mL |