Learn More
BD Accesorios para sistemas de identificación BBL™ Crystal™
Código de producto. 11768912
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Caldo de heces entéricas
Estándar de calibración
Inóculo anaeróbico Nh
Cantidad:
10 Paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
11768912 Inóculo anaeróbico Nh 10 Paq. paquete de 10
11778049 Estándar de calibración Unidad cada uno
11738912 Caldo de heces entéricas 10 Paq. paquete de 10
3 options
Código de producto. 11768912
Marca: BD 245038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Software BBL Crystal MIND
  • Interpreta los resultados de las pruebas y proporciona la identificación de la muestra
  • Los requisitos mínimos de software son un equipo compatible con MS-DOS™ 5.0 o superior; microprocesador Intel™ 486 con al menos 16 MB RAM El software es compatible con Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) El ordenador debe tener al menos Microsoft ODBC versión 2.00 y una unidad de disquete de 3,5 pulgadas
Los libros de códigos incluyen entérico/no fermentador, anaerobio, Neisseria/Haemophilus, grampositivo, grampositivo rápido) Se suministran en archivador Visor de panel de BBL Crystal
  • Para facilitar la visualización y el registro de las reacciones cromogénicas y fluorogénicas
Patrones BBL CrystalSpec™†
  • Conjunto de dos patrones de calibración para el nefelómetro CrystalSpec, un patrón de calibración en blanco y un patrón de calibración
†Se requiere envío directo. Todos los envíos FOB desde Cockeysville, MD. Los gastos de transporte se abonarán de forma prepagada y se facturarán como un artículo separado en la factura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Inóculo anaeróbico Nh
Para utilizar con (equipo) Sistema de ID Crystal™
Cantidad 10 Paq.