Learn More
BB-Cl-Amidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16463076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16463076 25 mg 25 miligramos
16457147 5 mg 5 miligramos
16424428 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16463076
Marca: Medchem Express HY111347A
MedChemExpress BB-Cl-Amidine hydrochloride is a peptidylarginine deminase (PAD) inhibitor.
BB-Cl-Amidine hydrochloride is a peptidylarginine deminase (PAD) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BB-Cl-Amidine hydrochloride
Forma física Solid
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27Cl2N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (201.44 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)N[C@H](C3=NC4=CC=CC=C4N3)CCCNC(CCl)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 496.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.43
Porcentaje de pureza 99.45%