Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
Description
Includes
Mechero Bunsen. (Controlador no incluido; se vende por separado).
- El elemento de calentamiento de forma cónica dirige el calor radiante a la cavidad superior
- La cobertura superior desvía el calor de la mano
- La circulación del aire de la carcasa ventilada mantiene la base fría lo suficiente como para poder sostenerla durante el funcionamiento
- El quemador solo consume 400 W de potencia
- El controlador recomendado es el MC5
Specifications
Specifications
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 177.8 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 400 W |
| Incluye | Mechero Bunsen. (El controlador no está incluido). |
| Forma | Cónicos |
| Vataje | 400 W |
| Anchura (imperial) | 4.75 in. |
| Anchura (métrico) | 120.6 mm |
| Tipo de producto | Manta calefactora |
| Show More |