missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY1238097, MedChemExpress

Código de producto. 16470917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16470917 50 mg 50 miligramos
16484618 10 mg 10 miligramos
16447337 5 mg 5 miligramos
16445466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16470917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112316

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BAY1238097 is a potent and selective inhibitor of BET binding to histones and has strong anti-proliferative activity in different AML (acute myeloid leukemia) and MM (multiple myeloma) models through down-regulation of c-Myc levels and its downstream transcriptome (IC50 <100 nM).

BAY1238097 is a potent and selective inhibitor of BET binding to histones and has strong anti-proliferative activity in different AML (acute myeloid leukemia) and MM (multiple myeloma) models through down-regulation of c-Myc levels and its downstream transcriptome (IC50 <100 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BAY1238097
CAS 1564268-08-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H33N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C[C@@H]1C)NC
Peso molecular (g/mol) 451.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.56
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.