Learn More
STEMCELL Technologies (+)-Bay K8644
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
- (+)-Bay K8644, a modulator of potential operated calcium channels, exists as two enantiomers that have opposite actions (Hess et al.; Nowycky et al.; O'Neill et al.; Ravens et al.; Yamamoto et al.) (+)-Bay K8644 is an L-type channel blocker that has negative inotropic and vasodilatory effects (Artigas et al.; Franckowiak et al.; Ravens et al.)
- When combined with BIX-01294, enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts after transduction with OCT4 and KLF4 only (Shi et al.)
- Increases neuronal differentiation from neural stem and progenitor cells (NSCs) derived from the brains of postnatal mice (D'Ascenzo et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 98791-67-4 |
| Sinónimo | (+)-Bay-K 8644; (+)-Bay-R 4407; (R)-(+)-Bay K 8644; NI 105; R 4407 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H15F3N2O4 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.