Learn More
BAY 87-2243, MedChemExpress
Código de producto. 16452927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16452927 50 mg 50 miligramos
16479397 5 mg 5 miligramos
16476858 10 mg 10 miligramos
16456956 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16452927
Marca: Medchem Express HY15836
MedChemExpress BAY 87-2243 is a highly potent and selective hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) inhibitor.
BAY 87-2243 is a highly potent and selective hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY 87-2243
CAS 1227158-85-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26F3N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=NOC(C3=NN(CC4=CC(N5CCN(C6CC6)CC5)=NC=C4)C(C)=C3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 525.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.53
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death