Learn More
BAY-678, MedChemExpress
Código de producto. 16430777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16430777 50 mg 50 miligramos
16494458 10 mg 10 miligramos
16463096 25 mg 25 miligramos
16437187 5 mg 5 miligramos
16415346 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16430777
Marca: Medchem Express HY111457A
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
Specifikationer
Nombre del producto químico o material BAY-678
Forma física Solid
CAS 675103-36-3
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15F3N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.78 mM) ∣Ethanol : ≥ 4.76 mg/mL (11.89 mM)
SMILES N#CC1=NC=C([C@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 400.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.35
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.