Learn More
Bay 41-4109 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16445497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16445497 5 mg 5 miligramos
16454216 100 mg 100 miligramos
16439456 50 mg 50 miligramos
16432758 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16445497
Marca: Medchem Express HY100029A
MedChemExpress BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bay 41-4109 racemate
CAS 298708-79-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClF3N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)NC1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Peso molecular (g/mol) 395.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.76
Porcentaje de pureza 96.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus