Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bax™ E.Coli 0157:H7 MP Medium
Código de producto. 13275609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
13275609 2,5 kg 3 Kg
1 options
Código de producto. 13275609
Marca: Thermo Scientific™ CM1076R
The Bax™ E.Coli 0157:H7 MP medium from Oxoid is a selective agar for the isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E. coli O157:H7 strains from food and clinical material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento y diferenciación de cepas enterohemorrágicas de E. coli O157:H7 de alimentos y material clínico
Cantidad 2,5 kg