Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Código de producto. p-7250824
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0 a 12 °
De 0 a 15° subdivisión 0,1°
De 0 a 25 °
De 0 a 35° subdivisión 0,5°
De 0 a 50° subdivisión 0,5°
De 0 a 50° subdivisión 1,0°
De 0 a 70 °
De 0 a 90° subdivisión 1,0°
De 19 a 31° subdivisión 0,1°
De 29 a 41° subdivisión 0,1°
De 35 a 70° subdivisión 0,5°
De 39 a 51° subdivisión 0,1°
De 9 a 21° subdivisión 0,1°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
17876553 De 0 a 25 ° cada uno
17846523 De 0 a 35° subdivisión 0,5° cada uno
17866543 De 39 a 51° subdivisión 0,1° cada uno
17816553 De 19 a 31° subdivisión 0,1° cada uno
17806553 De 29 a 41° subdivisión 0,1° cada uno
17846443 De 0 a 70 ° cada uno
17896533 De 0 a 12 ° cada uno
17826473 De 0 a 90° subdivisión 1,0° cada uno
17826463 De 0 a 50° subdivisión 1,0° cada uno
17866463 De 35 a 70° subdivisión 0,5° cada uno
17806473 De 0 a 50° subdivisión 0,5° cada uno
17886443 De 0 a 15° subdivisión 0,1° cada uno
17856463 De 9 a 21° subdivisión 0,1° cada uno
13 options
Código de producto. 17876553
Marca: VEE GEE 66099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Baume (Heavy) Hydrometer is for liquids heavier than water.
  • Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 0.2°
Longitud (métrico) 30.5 cm
Material Vidrio
Intervalo de Baume De 0 a 25 °
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)