Learn More
Brannan™ Hidrómetros Baumé
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7147307
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
Desde 0 hasta 50
Desde 0 hasta 70
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
12700868 Desde 0 hasta 50 cada uno
12710868 Desde 0 hasta 70 cada uno
2 options
Código de producto. 12700868
Marca: Brannan™ 10/201/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con líquidos más pesados que el agua con una tensión superficial media. Los hidrómetros Brannan™ Baumé miden 250 mm de largo y se ajustan a 15,6 °C.
Para usar con líquidos más pesados que el agua con una tensión superficial media.Los hidrómetros Brannan™ Baumé miden 250 mm de largo y se ajustan a 15,6 °C.
Utilizan la relación aceptada donde 0 ° Baumé equivale a un SG 60/60 °F de 1,00.
  • Adecuados para líquidos de tensión superficial media
  • Material: vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética
  • Longitud total: 250 mm
  • Diámetro de la bombilla: Hasta 19 mm
  • Peso aproximado: 25 g (más tubo protector de plástico de 11 g)
Especificaciones
Tipo Hidrómetro Baume
Incrementos 1 Tw
Longitud (métrico) 250 mm
Incluye Cubierta protectora de plástico
Exactitud Baume ±2,0
Divisiones Baume 1
Diámetro exterior (métrico) 19 mm (lámpara)
Material Vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética
Peso con embalaje (métrico) 36 g
Peso (métrico) 25 g (más tubo de 11 g)
Tipo de lastre Granalla
Intervalo de Baume Desde 0 hasta 50
Para utilizar con (aplicación) Para usar con líquidos más pesados que el agua con una tensión superficial media
Temperature of Standardization de 15,6 °C