Learn More
Thermo Scientific™ BauI (BssSI) (10 U/μL)
Código de producto. 10794681 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 unidades
Tamaño de la unidad:
200 unidades
10794681 200 unidades 200 unidades
1 options
Código de producto. 10794681
Marca: Thermo Scientific™ ER1841
Corte en sitios CACGAG(-5/-1)^ con la enzima de restricción BauI (BssSI), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: BssSI, Bst2BI).
ADN lambda agarosa al 0,7 %, 8 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BauI (BssSI)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional