Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Código de producto. 16379426 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
N.º de puertas:
1
2
N.º de estantes:
3
4
5
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de puertas N.º de estantes unitSize
16379426 1 5 cada uno
16359426 1 3 cada uno
16369426 1 4 cada uno
16389426 1 6 cada uno
16379406 2 3 cada uno
16389406 2 4 cada uno
16399406 2 5 cada uno
16309416 2 6 cada uno
8 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 16379426
Marca: Asecos™ 3806704738088
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solo para uso en interiores
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
  • Armario de seguridad tipo 90
  • Armario alto con puertas abatibles de cierre automático
  • Con bloqueo de cilindro e indicador de estado de bloqueo
  • El ajuste integrado ayuda a compensar suelos irregulares
  • Conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 450 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 599 × 2224 mm
Modelo de puerta 1 puerta de una hoja
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
Incluye Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo IO90.195.060.K1.WDC
N.º de puertas 1
N.º de estantes 5
Tipo de estante Rejilla
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Color Gris, Azul
Material Acero laminado
Tipo de producto Armarios de almacenamiento