Learn More
Asecos™ Armario de almacenamiento BATTERY STORE ION-CLASSIC-90
Código de producto. 16379406 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
N.º de puertas:
1
2
N.º de estantes:
3
4
5
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de puertas N.º de estantes unitSize
16379406 2 3 cada uno
16359426 1 3 cada uno
16369426 1 4 cada uno
16379426 1 5 cada uno
16389426 1 6 cada uno
16389406 2 4 cada uno
16399406 2 5 cada uno
16309416 2 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 16379406 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3725404737258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solo para uso en interiores
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
  • Armario de seguridad tipo 90
  • Armario alto con puertas abatibles de cierre automático
  • Con bloqueo de cilindro e indicador de estado de bloqueo
  • El ajuste integrado ayuda a compensar suelos irregulares
  • Conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 1050 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 2224 mm
Modelo de puerta Puertas de 2 hojas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
Incluye Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo IO90.195.120.K1.WDC
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Rejilla
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Color Gris, Azul
Material Acero laminado
Tipo de producto Armarios de almacenamiento