Learn More
Asecos™ Cabina de almacenamiento BATTERY STORE PRO ION-CLASSIC-90
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
N.º de estantes:
3
4
5
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Manejo sencillo con comodidad: puertas lisas con función de cierre automático permanente y cierre de puertas amortiguado con aceite; apertura de puertas con un mínimo de fuerza
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
- Protección total: 90 minutos de protección contra incendios de afuera hacia dentro (tipo 90/tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1) y resistencia al fuego para incendios de adentro hacia fuera durante más de 90 minutos
- Almacenamiento y carga seguros: sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles instalado, que incluye detector de humo, sensor de temperatura, alarmas visuales y acústicas y unidad de extinción de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; listo para conectarse a la red eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 × 1050 × 1647 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 1193 × 2224 mm |
| Modelo de puerta | Puertas de 2 hojas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio |
| Incluye | Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
| Modelo | IO90.195.120.K2.WDC |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 4 |
| Tipo de estante | Rejilla |
| Mostrar más |