Learn More
Cole-Parmer™ Agitador magnético alimentado por batería
Código de producto. 12540688 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12540688
Marca: Cole-Parmer™ 0480401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve este agitador magnético compacto y alimentado por batería a cualquier lugar donde necesite una agitación enérgica de muestras. Ideal para análisis de campo.
  • Agitador magnético alimentado por batería
  • Control de velocidad continuo a 700 rpm
  • Adecuado para su uso en incubadoras, campanas extractoras o cajas de guantes.
  • Utilícelo en el laboratorio y olvídese de cables de extensión engorrosos.
  • Cuenta con mando de control de velocidad continuo, caja de metal con revestimiento de epoxi resistente a la corrosión, placa superior de caucho antideslizante y cuatro patas de goma.
Especificaciones
Velocidad De 200 a 1200 rpm
Posiciones de agitación. 1
Capacidad 2,5 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,53 x 9,53 x 9,53 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,53 cm
Longitud (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 9,53 cm
Longitud de la placa superior (imperial) 3,75 in
Longitud de la placa superior (métrico) 9,53 cm
Anchura de la placa superior (imperial) 3,75 in
Anchura de la placa superior (métrico) 9,53 cm
Material Caja de metal con revestimiento de epoxi resistente a la corrosión
Modelo Agitador magnético alimentado por batería Cole-Parmer
Tipo Agitador magnético