Learn More
Integra Biosciences™ 2 pipeteadores PIPETBOY acu
Descripción
Pipeteador sin cables. Extremadamente ligero, compacto y fácil de usar. Funciona con una batería de NiMH 9V recargable que se inserta fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml Acepta pipetas estándar de 0,1 ml a 100 ml. Disponible en una gama de cinco colores transparentes y un gris claro tradicional para facilitar la identificación. Con batería, transformador para 230V/50Hz, filtro estéril y montaje en pared.
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Hidruro metálico de níquel |
| Color | Transparente |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Tipo | Soporte de pipetas |
| Tipo de filtro | Membrana hidrófoba |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |