Learn More
Integra Biosciences™ 2 pipeteadores PIPETBOY acu
Beschreibung
Pipeteador sin cables. Extremadamente ligero, compacto y fácil de usar. Funciona con una batería de NiMH 9V recargable que se inserta fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml Acepta pipetas estándar de 0,1 ml a 100 ml. Disponible en una gama de cinco colores transparentes y un gris claro tradicional para facilitar la identificación. Con batería, transformador para 230V/50Hz, filtro estéril y montaje en pared.
Spezifikation
Spezifikation
| Batería, tipo | Hidruro metálico de níquel |
| Color | Rojo |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Tipo | Soporte de pipetas |
| Tipo de filtro | Membrana hidrófoba |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?