Learn More
Integra Biosciences™ 2 pipeteadores PIPETBOY acu
Código de producto. 10013451
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Morado
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10013451
Marca: Integra Biosciences™ 155000
Pipetee con precisión. El pipeteador automático Integra Biosciences™ es el complemento más popular para pipetas con un aspecto colorido y un peso equilibrado.
Pipeteador sin cables. Extremadamente ligero, compacto y fácil de usar. Funciona con una batería de NiMH 9V recargable que se inserta fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml Acepta pipetas estándar de 0,1 ml a 100 ml. Disponible en una gama de cinco colores transparentes y un gris claro tradicional para facilitar la identificación. Con batería, transformador para 230V/50Hz, filtro estéril y montaje en pared.
Especificaciones
Batería, tipo Hidruro metálico de níquel
Color Gris
Tamaño de poro 0,45 μm
Tipo Soporte de pipetas
Tipo de filtro Membrana hidrófoba
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz