Learn More
Biohit™ Paquete de baterías Proline Pipette, NiMH
Batería recargable de NiMH para pipetas monocanal y multicanal. El paquete de baterías Biohit™ Proline Pipette, NiMH debe encargarse antes de su uso.
Marca: Biohit™ 711002.01
Descripción
- Batería NiMH recargable.
- El tiempo máximo de carga para una batería vacía es de 12 horas.
- La batería debe cargarse antes de su uso.
- Conformidad con la directiva RoHS.
Especificaciones
| NiMH | |
| Sí | |
| Pipetas monocanal y multicanal. |