Learn More
Dräger™ Batería/Accesorios de carga: fuente de alimentación multinacional
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,24 × 15,24 × 15,24 cm (6 x 6 x 6 pulg.) |
| Tipo | Fuente de alimentación |
| Altura (imperial) | 6 pulg |
| Altura (métrico) | 15,24 cm |
| Longitud (imperial) | 6 pulg |
| Longitud (métrico) | 15,24 cm |
| Tensión | 100/240 V CA |
| Anchura (imperial) | 6 pulg |
| Anchura (métrico) | 15,24 cm |