Learn More
Nordic ID HH83 to HH85 Desktop Charger Kit
Descripción
- Super fast charging
- Communication via USB (only HH devices)
- Can charge the device or battery only
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 62 mm |
| Altura (imperial) | 2.44 in. |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Anchura (imperial) | 4.72 in. |
| Fondo (métrico) | 145 mm |
| Fondo (imperial) | 5.71 in. |
| Peso (métrico) | 0.24 kg |
| Peso (imperial) | 0.53 lb. |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 120 x 62 mm |
| Mostrar más |