Learn More
JULABO™ Bath Tank
Código de producto. p-7162336
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
17 l
33 l
39 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15410602 5 l cada uno
15440602 17 l cada uno
15400612 33 l cada uno
15420612 39 l cada uno
4 options
Código de producto. 15410602
Marca: JULABO™ 9903405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Depósito de baño de acero inoxidable de hasta +150 °C, aislado para baños de circulación de inmersión de calentamiento
  • Accesorio de depósito de baño
  • Adecuados para: CORIO™ C , CORIO™ CD
Especificaciones
Descripción Depósito de baño B5
Capacidad (métrico) 5 l
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación de inmersión calefactados
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) Hasta 150 °C