missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Bath Tank

Código de producto. 15440602
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
17 l
33 l
39 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15440602 17 l cada uno
15410602 5 l cada uno
15400612 33 l cada uno
15420612 39 l cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15440602

Marca: JULABO™ 9903417

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Depósito de baño de acero inoxidable de hasta +150 °C, aislado para baños de circulación de inmersión de calentamiento

  • Accesorio de depósito de baño
  • Adecuados para: CORIO™ C , CORIO™ CD

Especificaciones

Descripción Depósito de baño B17
Capacidad (métrico) 17 l
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación de inmersión calefactados
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) Hasta 150 °C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.