Learn More
JULABO™ Bath Tank
Beskrivning
- Accesorio de depósito de baño
- Adecuados para: CORIO™ C , CORIO™ CD
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Depósito de baño B5 |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de circulación de inmersión calefactados |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima (métrico) | Hasta 150 °C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?