Learn More
HUBER Tapa de baño
Código de producto. p-8011874
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósito Variostat de 11 l
Depósito Variostat de 22 l
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10282835 Depósito Variostat de 11 l cada uno
10606527 Depósito Variostat de 22 l cada uno
10101135 Unical 700, CAL 1-4, Unical 1 cada uno
3 options
Código de producto. 10282835
Marca: HUBER 6178
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubiertas de baño, accesorios para unidades de control de temperatura Huber
Cubierta de baño, aislada con abertura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Depósito Variostat de 11 l