Learn More
HUBER Tapa de baño
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósito Variostat de 11 l
Depósito Variostat de 22 l
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cubierta de baño, aislada con abertura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unical 700, CAL 1-4, Unical 1 |
| Intervalo de temperatura | De -100 °C a +300 °C |