Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Código de producto. 16255472
Change view
Click to view available options
Tamaño:
De G1 x 6,35 mm (1/4 pulg) hembra a conector dentado de 12,7 mm (1/2 pulg) de DI
De M10 x 1 a M16 x 1
De M16 x 1 hembra a 2 x M16 x 1 macho
De M16 x 1 hembra a M16 x 1 hembra
De M16 x 1 hembra a NPT hembra de 12,7 mm (1/2 pulg)
De M16 x 1 hembra a NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulg)
De M16 x 1 hembra a NPT macho de 6,35 mm (1/4 pulg)
De M16 x 1 hembra a NPT macho de 9,52 mm (3/8 pulg)
De M16 x 1 hembra a tubo macho de 6,35 mm (1/4 pulg)
De M16 x 1 hembra a tubo macho de 9,52 mm (3/8 pulg)
De M16 x 1 macho a NPT hembra de 6,35 mm (1/4 pulg)
De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) a NPT hembra de 12,7 mm (1/2 pulg)
De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) hembra a NPT macho de 9,5 mm (3/8 pulg)
De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho a M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho
De hembra M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) a macho M16 x 1
M16 x 1 macho/macho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tamaño unitSize
16255472 De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho a M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho cada uno
11974708 De G1 x 6,35 mm (1/4 pulg) hembra a conector dentado de 12,7 mm (1/2 pulg) de DI paquete de 2
10318503 De M10 x 1 a M16 x 1 cada uno
11964718 De M16 x 1 hembra a 2 x M16 x 1 macho cada uno
11984688 De M16 x 1 hembra a M16 x 1 hembra paquete de 2
11954708 De M16 x 1 hembra a NPT hembra de 12,7 mm (1/2 pulg) paquete de 2
11904708 De M16 x 1 hembra a NPT macho de 6,35 mm (1/2 pulg) paquete de 2
11917458 De M16 x 1 hembra a NPT macho de 9,52 mm (3/8 pulg) paquete de 2
11954698 De M16 x 1 hembra a tubo macho de 6,35 mm (1/4 pulg) paquete de 2
10052822 M16 x 1 macho/macho cada uno
13460269 De hembra M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) a macho M16 x 1 paquete de 2
11907458 De M16 x 1 hembra a NPT macho de 6,35 mm (1/4 pulg) paquete de 2
11944698 De M16 x 1 macho a NPT hembra de 6,35 mm (1/4 pulg) paquete de 2
11964698 De M16 x 1 hembra a tubo macho de 9,52 mm (3/8 pulg) paquete de 2
15224263 De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) a NPT hembra de 12,7 mm (1/2 pulg) paquete de 2
15254263 De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) hembra a NPT macho de 9,5 mm (3/8 pulg) paquete de 2
16 options
Código de producto. 16255472
Marca: Julabo™ 8890110
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de procesos/control de temperatura Magnum 91, PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ A80, PRESTO™ W40
Tipo Adaptador
Tamaño De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho a M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) macho