Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de procesos/control de temperatura Magnum 91, PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ A80, PRESTO™ W40 |
| Tipo | Adaptador |
| Tamaño | De M24 x 12,7 mm (1/2 pulg) hembra a NPT macho de 9,5 mm (3/8 pulg) |