Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación refrigerado/calefactado F25-HE |
| Tipo | Adaptador |
| Tamaño | De M16 x 1 hembra a tubo macho de 6,35 mm (1/4 pulg) |