missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Batefenterol, MedChemExpress

Código de producto. p-200099554
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16495458 10 mg 10 miligramos
16461637 50 mg 50 miligramos
16438177 5 mg 5 miligramos
16426056 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16495458

Marca: Medchem Express HY12980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Batefenterol (GSK961081;TD-5959) is a novel muscarinic receptor antagonist and β2-adrenoceptor agonist; displays high affinity for hM2, hM3 muscarinic and hβ2-adrenoceptor with Ki values of 1.4, 1.3 and 3.7 nM, respectively.

Batefenterol (GSK961081

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Batefenterol
CAS 743461-65-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H42ClN5O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo GSK961081 TD-5959
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (135.09 mM)
SMILES O=C(OC1CCN(CCC(NC2=CC(OC)=C(CNC[C@H](O)C3=CC=C(O)C4=C3C=CC(N4)=O)C=C2Cl)=O)CC1)NC5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 740.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.24
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.