Learn More
Elma Basket System
Descripción
- Stainless steel with plastic handles
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Modular Basket System |
| Capacidad (métrico) | 3.0 kg |
| Capacidad (imperial) | 6.6 lb. |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 105 x 195 x 95 mm |
| Modelo | Basket System Modular Type 40 |