Learn More
Elma Basket System
Código de producto. 17858835
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modelo:
Basket System Modular Type 10
Basket System Modular Type 100
Basket System Modular Type 120
Basket System Modular Type 150
Basket System Modular Type 180
Basket System Modular Type 20
Basket System Modular Type 30
Basket System Modular Type 300
Basket System Modular Type 40
Basket System Modular Type 60
Basket System Modular Type 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Modelo unitSize
17858835 195 x 250 x 135 mm Basket System Modular Type 120 cada uno
17891666 105 x 195 x 50 mm Basket System Modular Type 30 cada uno
17848835 105 x 455 x 55 mm Basket System Modular Type 80 cada uno
17868835 105 x 195 x 95 mm Basket System Modular Type 40 cada uno
17818835 105 x 255 x 95 mm Basket System Modular Type 60 cada uno
17838835 255 x 450 x 135 mm Basket System Modular Type 300 cada uno
17828835 255 x 450 x 55 mm Basket System Modular Type 150 cada uno
17808835 195 x 250 x 90 mm Basket System Modular Type 100 cada uno
17878835 255 x 280 x 135 mm Basket System Modular Type 180 cada uno
17898825 70 x 155 x 35 mm Basket System Modular Type 10 cada uno
17888835 105 x 110 x 50 mm Basket System Modular Type 20 cada uno
11 options
Código de producto. 17858835
Marca: Elma 1113390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Specifikationer
Tipo Modular Basket System
Capacidad (métrico) 7.0 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 250 x 135 mm
Modelo Basket System Modular Type 120
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.