Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento apilables BASICBOX
Descripción
La serie BASICBOX es una excelente y fiable solución de almacenamiento para todos los productos y los productos alimenticios.
- Fabricada con PP reciclable
- Perfecta para la industria alimentaria
- Translúcido para ofrecer una visión general perfecta del contenido
- La tapa se encaja en la parte inferior mediante una bisagra en los laterales de la caja
- Tapa muy rebajada para una gran estabilidad cuando se apila
- Las esquinas redondeadas garantizan la seguridad de uso
- Temperatura de –20 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 134 L |
| Color del tapón | Translúcido |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapa empotrada y encajable |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Sector alimentario |
| Incluye | Tapa |
| Tipo de montaje | Apilable |
| Mostrar más |