Learn More
MP Biomedicals™ Agarosa básica Premier
Código de producto. p-7139383 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
15792432 100 g 100 g
15702442 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 15792432
Marca: MP Biomedicals™ 11AGAF0100
Agarosa básica Premier, grado analítico
  • La agarosa es un hidrocoloide de galactan lineal purificado aislado de agar o algas marinas que llevan agar.
  • La agarosa básica Premier es ideal para la separación rápida rutinaria de fragmentos de ADN y ARN, así como productos de PCR, la preparación de plásmidos, y para técnicas de detección, clonación y transferencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 9012-36-6
Descripción La agarosa es un hidrocoloide de galactano lineal purificado aislado de agar o algas marinas que contienen agar.
Color Blanco
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ácidos nucleicos por electroforesis bigel
Cantidad 100 g
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (15-30 °C).
Tipo de producto Agarosa