Learn More
MP Biomedicals™ Agarosa básica Premier
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
- La agarosa es un hidrocoloide de galactan lineal purificado aislado de agar o algas marinas que llevan agar.
- La agarosa básica Premier es ideal para la separación rápida rutinaria de fragmentos de ADN y ARN, así como productos de PCR, la preparación de plásmidos, y para técnicas de detección, clonación y transferencia.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9012-36-6 |
| Descripción | La agarosa es un hidrocoloide de galactano lineal purificado aislado de agar o algas marinas que contienen agar. |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Agarosa |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos nucleicos por electroforesis bigel |
| Cantidad | 500 g |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (15-30 °C). |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu