Learn More
Greiner Bio-One Base para contenedor de tejidos vegetales de poliestireno
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Envases de 175 mL
Tamaño de la unidad:
315 PCS
Descripción
- Base de parte inferior
- Para uso con recipiente de cultivo tisular vegetal de poliestireno (Parte Nº: 960177)
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Descripción | Base para contenedor de tejidos vegetales (accesorio) |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 175 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |