Learn More
Greiner Bio-One Base para contenedor de tejidos vegetales de poliestireno
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Envases de 175 mL
Tamaño de la unidad:
315 PCS
Description
- Base de parte inferior
- Para uso con recipiente de cultivo tisular vegetal de poliestireno (Parte Nº: 960177)
Service Plan
No
Warranty
No
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Descripción | Base para contenedor de tejidos vegetales (accesorio) |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 175 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction