Learn More
Aceite base 75, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11450259 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
500 ml
11450259 1 gal 3.80 litro
15668235 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11450259
Marca: SPEX Certiprep BASE75G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Blanco de aceite base 75
  • Volumen 3,7 l (1 galón)
  • Aceite base certificado
  • Patrón de aceite organometálico
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Base Oil 75 Blank
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 1 gal
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio