missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Base Number (BN) Standard: 15 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Código de producto. 18051840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
18051840 50 g 50 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18051840

Marca: VHG Labs VHGBN1550G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Base Number (BN) Standard: 15 mg KOH/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Métodos Potentiometric Titration
Nombres de analitos o componentes Potassium hydroxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular H K O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Potassium hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES O[K]
Nombre IUPAC hydroxypotassium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Peso molecular (g/mol) 56.11
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.9664 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.