Descripción
- panel de zócalo
- panel con revestimiento de resina de melamina RAL 7016
- con pies ajustables
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo exterior (métrico) | 536 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 536 x 786 x 88 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para armarios altos, con anchura de 900 mm, para el modelo: Q30 |
| Altura exterior (métrico) | 88 mm |
| Revestimiento de superficie | Resina de melamina laminada |
| Peso (métrico) | 1,8 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 786 mm |
| Color | Gris |
| Material | Caja de cartón |
| Tipo de producto | Panel de zócalo |