Learn More
Brady™ Unidad de sujeción de la base
Código de producto. p-8000957
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
10638245 cada uno
10647905 cada uno
2 options
Código de producto. 10638245
Marca: Brady™ 050924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solo unidad básica (el cable y el brazo de bloqueo se venden por separado). Versátiles, resistentes, fáciles de usar y ligeros, nuestros bloqueos para válvulas universales son efectivos para todo tipo de válvulas estándar.
  • Sistemas de bloqueo de válvulas, Sistemas de bloqueo universal de válvulas
  • Solo unidad básica (el cable y el brazo de bloqueo se venden por separado)
  • Versátiles, resistentes, fáciles de usar y ligeros, nuestros bloqueos para válvulas universales son efectivos para todo tipo de válvulas estándar
  • También pueden servir para bloquear palancas grandes, manetas en T y otros dispositivos mecánicos difíciles de proteger
  • La mordaza de extremo abierto se adapta a los aros cerrados y las manetas anchas
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas
Color Rojo
Material Nailon reforzado
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Small Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Dimensiones (L x An) 22,90 x 142,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para bloquear palancas grandes, mangos en T y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar
Incluye Unidad de sujeción de la base de bloqueo de válvulas universales pequeñas
Longitud (imperial) 5.6 in.
Longitud (métrico) 142.2 mm
Material (Shackle) Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño Pequeño
Peso (métrico) 1 kg
Anchura (imperial) 0.902 in.
Anchura (métrico) 22,9 mm